missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-7-deazaguanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-deazaguanine |
| CAS | 84955-31-7 |
| Molekylær formel | C6 H5 Cl N4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN4/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H3,8,9,10,11) |
| SMIL | Nc1nc(Cl)c2ccnc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.58 |
| Formel vægt | 168.0203 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?