missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-7-benzylpurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-7-benzylpurine |
| CAS | 1928-77-4 |
| Molekylær formel | C12 H9 Cl N4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN4/c13-11-10-12(15-7-14-11)16-8-17(10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8H,6H2 |
| SMIL | Clc1ncnc2ncn(Cc3ccccc3)c12 |
| IUPAC navn | 7-benzyl-6-chloropurine |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.68 |
| Formel vægt | 244.0516 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?