missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-6-deoxy-alpha-D-glucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30359953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359953 500 mg
30360700 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367760500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 28528-86-1
Molekylær formel C6H11ClO5
Molekylvægt (g/mol) 198.6
Synonym (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetraol
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(chloromethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMIL O[C@H]1O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-6-deoxy-alpha-D-glucopyranose
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO5/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Formel vægt 198.0295
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.