Få mere at vide
6-Chloro-6-defluoro Ciprofloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-6-defluoro Ciprofloxacin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24) |
| Formel vægt | 347.1037 |