Få mere at vide
6-klor-5-nitro-2-pikolin, 98%
Artikelnummer. 10609863 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10609863 5 g Glasflaske 5g
10631653 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609863 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360830050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 56057-19-3 | C6H5ClN2O2 | 172,5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56057-19-3
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.5
MDL nummer MFCD03085820
InChI nøgle UIEVSGOVFXWCIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-5-nitro-2-picoline, 2-chloro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-chloro-3-nitro-6-picoline, 2-chloro-3-nitro-6-methyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-3-nitropyridine?, pubchem6175, acmc-209lqq
PubChem CID 1268230
IUPAC navn 2-chlor-6-methyl-3-nitropyridin
SMIL CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-5-nitro-2-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70 °C til 74 °C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 172.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-5-nitro-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.