Få mere at vide
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11448306
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11448306
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15367.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142313-30-2
Molekylær formel C7H4ClFN2S
Molekylvægt (g/mol) 202.631
MDL nummer MFCD00052490
InChI nøgle DQXCFZSRGLNXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-5-fluorobenzimidazole-2-thiol, 6-chloro-5-fluoro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro, 5-chloro-6-fluoro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-3h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione, acmc-20alzb, pubchem6710, acmc-20n1et, maybridge1_000882
PubChem CID 1268248
IUPAC navn 5-chloro-6-fluoro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMIL C1=C2C(=CC(=C1F)Cl)NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Smeltepunkt ∼308°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 202.64
Procent renhed 98%