missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole |
| CAS | 118289-55-7 |
| Molekylær formel | C10 H9 Cl2 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroethyl)-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroethyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-oxoindoline, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2NO/c11-2-1-6-3-7-4-10(14)13-9(7)5-8(6)12/h3,5H,1-2,4H2,(H,13,14) |
| SMIL | ClCCc1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl |
| IUPAC navn | 6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.09 |
| Formel vægt | 229.0061 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?