missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one |
| CAS | 118307-04-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl2 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro- (9CI), 5-(2-Chloroacetyl)-6-chloro-2-oxindole, 5-(2-Chloroacetyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(chloroacetyl)oxindole, 6-Chloro-5-chloroacetyl-2-oxoindoline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,15) |
| SMIL | ClCC(=O)c1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl |
| IUPAC navn | 6-chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydroindol-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?