missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-5-(2-chloro-1-hydroxyethyl)indolin-2-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3,9,14H,2,4H2,(H,13,15) |
| Formel vægt | 245.001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?