Få mere at vide
6-Chloro-4-phenylquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-phenylquinazoline |
| CAS | 4015-28-5 |
| Molekylær formel | C14 H9 Cl N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-phenyl-quinazoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2/c15-11-6-7-13-12(8-11)14(17-9-16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| SMIL | Clc1ccc2ncnc(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-phenylquinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.688 |
| Formel vægt | 240.045 |