Få mere at vide
6-klor-4-fenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-carboxylsyre, Mikromol™
Beskrivelse
6-klor-4-fenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-carboxylsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 88190-77-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-4-phenyl-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(17-12)15(19)20/h1-8,13H,(H,17,18)(H,19,20) |
| SMIL | OC(=O)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(N1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 6-chlor-4-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-2-carboxylsyre |
| Vis mere |