Få mere at vide
6-klor-4-methylpyridin-2-carboxylsyre, 95 %
Artikelnummer. 15478386
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478386 250 mg 250mg
15450349 1 g 1g
15460349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63584.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 324028-95-7 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 324028-95-7
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD09834827
InChI nøgle IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 23002381
IUPAC navn 6-chlor-4-methylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Farve Hvid
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Formel vægt 171.58
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof