Få mere at vide
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15450349
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450349 1 g 1g
15478386 250 mg 250mg
15460349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63584.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 324028-95-7 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 324028-95-7
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD09834827
InChI nøgle IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-4-methylpicolinic acid, 6-chloro-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloranyl-4-methyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 23002381
IUPAC navn 6-chlor-4-methylpyridin-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 171.58
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof