Få mere at vide
6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322201
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322201 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322201 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11417500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin
CAS 40020-01-7
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H7 Cl N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Pyridazinol, 6-chloro-3-phenyl-, 3-Chloro-5-hydroxy-6-phenylpyridazine, 3-Phenyl-4-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-Chloro-3-phenyl-4-pyridazinol, CL 9673, NOA 402989, Pyridafol
InChI formel InChI=1S/C10H7ClN2O/c11-9-6-8(14)10(13-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14)
SMIL Oc1cc(Cl)nnc1c2ccccc2
IUPAC navn 6-chloro-3-phenylpyridazin-4-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 206.63
Mængde 1 ml
Formel vægt 206.0247 g/mol