Få mere at vide
6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin |
| CAS | 40020-01-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-hydroxy-3-phenyl-pyridazin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H7 Cl N2 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4-Pyridazinol, 6-chloro-3-phenyl-, 3-Chloro-5-hydroxy-6-phenylpyridazine, 3-Phenyl-4-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-Chloro-3-phenyl-4-pyridazinol, CL 9673, NOA 402989, Pyridafol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClN2O/c11-9-6-8(14)10(13-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14) |
| SMIL | Oc1cc(Cl)nnc1c2ccccc2 |
| Vis mere |