Få mere at vide
6-chlor-4-hydroxy-2-methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436287
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436287 1 g 1g
15446287 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33478.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17551-52-9 | C5H5ClN2O | 144.558 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17551-52-9
Molekylær formel C5H5ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 144.558
MDL nummer MFCD00030773
InChI nøgle QNANRGHPXMUJQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinol, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4-ol, 6-chloro-2-methylpyrimidin-4 1h-one, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro-2-methyl, chloromethylpyrimidinol, 4 3h-pyrimidinone, 6-chloro-2-methyl, 4-pyrimidinol, 6-chloro-2-methyl, 6-chloro-2-methyl-4 3h-pyrimidone, 2-methyl-4-hydroxy-6-chloropyrimidine, 4-chloro-6-hydroxy-2-methylpyrimidine
PubChem CID 295975
IUPAC navn 6-chlor-2-methyl-lH-pyrimidin-4-on
SMIL CC1=NC(=O)C=C(N1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
Smeltepunkt 207°C to 211°C
Mængde 1 g
Formel vægt 144.56
Procent renhed 97%