Få mere at vide
6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31423672
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31423672 250 mg
31417009 1 g
31422438 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31423672 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD136684250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
CAS 70374-39-9
Molekylær formel C13H10ClN3O4S2
MDL nummer MFCD00866163
Mængde 250 mg
SMIL O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 371.82
Procent renhed 98%