missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide, TRC

Artikelnummer. 30133869
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133869 25 g
30011948 1 g
30006862 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133869 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36663025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70415-50-8
Molekylær formel C9H8ClNO5S2
Molekylvægt (g/mol) 309.75
Synonym Methyl 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-formate 1,1-Dioxide;
IUPAC navn methyl 6-chloro-4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-thieno[2,3-e]thiazine-3-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(O)c2sc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxylic Acid Methyl Ester 1,1-Dioxide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H8ClNO5S2/c1-11-6(9(13)16-2)7(12)8-4(18(11,14)15)3-5(10)17-8/h3,12H,1-2H3
Formel vægt 308.9532
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.