missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-4-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propyn-1-yl]-2(3H)-benzoxazolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-propyn-1-yl]-2(3H)-benzoxazolone |
| CAS | 1797134-99-6 |
| Molekylær formel | C14H9ClF3NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO3/c15-8-5-9(11-10(6-8)22-12(20)19-11)13(21,14(16,17)18)4-3-7-1-2-7/h5-7,21H,1-2H2,(H,19,20) |
| SMIL | OC(C#CC1CC1)(c2cc(Cl)cc3OC(=O)Nc23)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-2-hydroxybut-3-yn-2-yl)-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 331.67 |
| Formel vægt | 331.0223 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?