Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline, Mikromol™
Beskrivelse
6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| CAS | 119401-13-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl F N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline, Midazolam Imp. H (EP), Quinazoline, 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-, 6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, Midazolam Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClFN2/c1-9-18-14-7-6-10(16)8-12(14)15(19-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| Vis mere |