Få mere at vide
6-Klor-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(fenylsulfonyl)-4-(trifluormethyl)-2(1H)-kinolinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 253663-87-5 |
| Molekylær formel | C21H15ClF3NO3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3,4-dihydro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15ClF3NO3S/c22-14-8-9-17-16(12-14)20(21(23,24)25,11-10-13-6-7-13)18(19(27)26-17)30(28,29)15-4-2-1-3-5-15/h1-5,8-9,12-13,18H,6-7H2,(H,26,27) |
| SMIL | ClC1=CC=C2C(C(C#CC3CC3)(C(F)(F)F)C(S(=O)(C4=CC=CC=C4)=O)C(N2)=O)=C1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.86 |
| Formel vægt | 453.04 |