Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Mikromol™
Beskrivelse
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| CAS | 93955-15-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C15 H8 Cl2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Lorazepam Imp. E (EP), Lorazepam USP Related Compound C, Lorazepam USP RC C, 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Lorazepam Related Compound C, Lorazepam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccc2nc(C=O)nc(c3ccccc3Cl)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carbaldehyde |
| Vis mere |