Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Mikromol™
Artikelnummer. 17912816
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912816 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0071.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde
CAS 93955-15-8
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C15 H8 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Lorazepam Imp. E (EP), Lorazepam USP Related Compound C, Lorazepam USP RC C, 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde, Lorazepam Related Compound C, Lorazepam Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
SMIL Clc1ccc2nc(C=O)nc(c3ccccc3Cl)c2c1
IUPAC navn 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 303.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 302.0014 g/mol