missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinemethanol, TRC

Artikelnummer. 30010450
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010450 100 mg
30003943 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364815100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 773871-49-1
Molekylær formel C15 H10 Cl2 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 305.16
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
IUPAC navn [6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazolin-2-yl]methanol
SMIL OCc1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
Formel vægt 304.017
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.