missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21) |
| Formel vægt | 317.9963 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?