missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30005053
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005053 250 mg
30009123 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005053 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364865250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54643-79-7
Molekylær formel C15 H8 Cl2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 319.14
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
IUPAC navn 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carboxylic acid
SMIL OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
Formel vægt 317.9963
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.