missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Mikromol™

Artikelnummer. 17933166
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17933166 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17933166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0071.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
CAS 54643-79-7
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H8 Cl2 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Lorazepam Related Compound D
InChI formel InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21)
SMIL OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
IUPAC navn 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazoline-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 319.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 317.9963 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.