Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid |
| CAS | 54643-79-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H8 Cl2 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxylic Acid, Lorazepam Related Compound D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-14(18-12)15(20)21)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7H,(H,20,21) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)c1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| Vis mere |