Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-quinazoline-2-carbaldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H |
| Formel vægt | 302.0014 |