Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 17932076
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932076 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932076 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0071.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
CAS 773871-49-1
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H10 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol, Lorazepam Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2
SMIL OCc1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1
IUPAC navn [6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazolin-2-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 305.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 304.017 g/mol