Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol, Mikromol™
Beskrivelse
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol |
| CAS | 773871-49-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazoline-methanol, Lorazepam Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7,20H,8H2 |
| SMIL | OCc1nc(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| IUPAC navn | [6-chloro-4-(2-chlorophenyl)quinazolin-2-yl]methanol |
| Vis mere |