Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone, Mikromol™
Beskrivelse
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 23441-87-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H8 Cl2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Cl2N2O/c15-8-5-6-12-10(7-8)13(18-14(19)17-12)9-3-1-2-4-11(9)16/h1-7H,(H,17,18,19) |
| SMIL | Clc1ccc2NC(=O)N=C(c3ccccc3Cl)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)-1H-quinazolin-2-one |
| Vis mere |