Få mere at vide
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone, LoGiCal
Artikelnummer. 30463160
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463160 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463160 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0071.09
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
CAS 23441-87-4
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H8 Cl2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2(1H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C14H8Cl2N2O/c15-8-5-6-12-10(7-8)13(18-14(19)17-12)9-3-1-2-4-11(9)16/h1-7H,(H,17,18,19)
Løsningstype Neat
SMIL Clc1ccc2NC(=O)N=C(c3ccccc3Cl)c2c1
IUPAC navn 6-chloro-4-(2-chlorophenyl)-1H-quinazolin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 291.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 290.0014 g/mol