Få mere at vide
6-chlor-3-pyridineddikesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367549
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367549 50 g 50g
11357549 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27966.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39891-13-9 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39891-13-9
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD01863172
InChI nøgle XWVPSJPQWOVRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-chloropyridine-5-acetic acid, 6-chloro-pyridin-3-yl-acetic acid, 6-chloro-3-pyridineacetic acid, 6-chloropyridin-3-yl acetic acid, 2-6-chloro-3-pyridyl acetic acid, 3-pyridineacetic acid, 6-chloro, 2-chloropyridyl-5-acetic acid, 2-2-chloropyridin-5-yl acetic acid, 6-chloropyridine-3-acetic acid
PubChem CID 14071571
IUPAC navn 2-(6-chlorpyridin-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC(=NC=C1CC(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-3-pyridineacetic acid
Smeltepunkt 172°C to 176°C
Mængde 50 g
Formel vægt 171.58
Procent renhed 97%