Få mere at vide
6-Klor-3-(fenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-kinolinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 253663-85-3 |
| Molekylær formel | C16H9ClF3NO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9ClF3NO3S/c17-9-6-7-12-11(8-9)13(16(18,19)20)14(15(22)21-12)25(23,24)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,21,22) |
| SMIL | O=C1NC=2C=CC(Cl)=CC2C(=C1S(=O)(=O)C=3C=CC=CC3)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 6-chloro-3-(phenylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.76 |
| Formel vægt | 386.99 |