Få mere at vide
6-chlor-3-nitro-2-picolin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10343192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10343192 1 g Glasflaske 1g
10115353 5 g Glasflaske 5g
10699853 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10343192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360820010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22280-60-0
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.5
MDL nummer MFCD00234160
InChI nøgle GHSRMSJVYMITDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitro-6-methylpyridine, 6-chloro-3-nitro-2-picoline, 2-chloro-5-nitro-6-picoline, 6-chloro-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-chloro-3-nitro-2-methylpyridine, pyridine, 6-chloro-2-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro-6-picoline 2-chloro-6-methyl-5-nitropyridine, pubchem6225, acmc-1cg7s
PubChem CID 253123
IUPAC navn 6-chlor-2-methyl-3-nitropyridin
SMIL CC1=C(C=CC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-3-nitro-2-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54.0°C to 58.0°C
Farve Beige til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.