Få mere at vide
6-klor-3-methyluracil, TRC
Artikelnummer. 30352625
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30352625 50 g
1 options
Artikelnummer. 30352625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36966550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-3-Methyluracil
CAS 4318-56-3
Molekylær formel C5 H5 Cl N2 O2
Mængde 50 g
Synonym 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione
InChI formel InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
SMIL Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl
IUPAC navn 6-chloro-3-methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 160.56
Formel vægt 160.004