Få mere at vide
6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt |
| Mængde | 50 mg |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Formel vægt | 442.9 |
| Procent renhed | 98% |