Få mere at vide
6-klor-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid, 98%
Beskrivelse
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt til at reducere toksicitet og som et enzymsubstrat i diagnostiske reagenser. Lakse-gal bruges sammen med IPTG til påvisning afβ -galactosidaseaktivitet i bakteriekolonier i et kolometrisk assay til påvisning af rekombinanter (hvide) fra ikke-rekombinanter (LAKS). I forbindelse med X-glu er laks-gal nyttig til samtidig påvisning af GUS- og Lac-aktiviteter på samme plade.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt til at reducere toksicitet og som et enzymsubstrat i diagnostiske reagenser. Lakse-gal bruges sammen med IPTG til påvisning afβ -galactosidaseaktivitet i bakteriekolonier i et kolometrisk assay til påvisning af rekombinanter (hvide) fra ikke-rekombinanter (LAKS). I forbindelse med X-glu er laks-gal nyttig til samtidig påvisning af GUS- og Lac-aktiviteter på samme plade.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i DMSO og DMFO, methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt, varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside |
| Smeltepunkt | 188 °C til 190 °C |
| Mængde | 0.1 g |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i DMSO og DMFO, methanol. |
| Optisk rotation | −47° (c=1 i methanol) |
| Formel vægt | 329.74 |
| Procent renhed | 98% |