Få mere at vide
6-klor-3-hydroxypyrazin-2-carboxamid, TRC
Artikelnummer. 30361640
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361640 100 mg
30352673 50 mg
30353491 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30361640 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC611390100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 259793-90-3
Molekylær formel C5H4N3O2Cl
Molekylvægt (g/mol) 173.56
Synonym Favipiravir Impurity 3
IUPAC navn 5-chloro-2-oxo-1H-pyrazin-3-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=NC(=CNC1=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Formel vægt 172.9992