missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Chloro-3-hydroxyindolin-2-one, TRC

Artikelnummer. 30368387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368387 100 mg
30367675 1 g
30357232 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC996370100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1251137-37-7
Molekylær formel C8H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 183.59
Synonym 6-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-indol-2-one
IUPAC navn 6-chloro-3-hydroxy-1,3-dihydroindol-2-one
SMIL OC1C(=O)Nc2cc(Cl)ccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-3-hydroxyindolin-2-one
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6ClNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3,7,11H,(H,10,12)
Formel vægt 183.0087
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.