Få mere at vide
6-klor-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluormethyl)quinolin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2518282-69-2 |
| Molekylær formel | C15H9ClF3NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-3-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinolinone (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9ClF3NO/c16-9-4-6-12-11(7-9)13(15(17,18)19)10(14(21)20-12)5-3-8-1-2-8/h4,6-8H,1-2H2,(H,20,21) |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)C(C(F)(F)F)=C1C#CC3CC3 |
| IUPAC navn | 6-chloro-3-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.69 |
| Formel vægt | 311.03 |