Få mere at vide
6-Chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid-13C,d3 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-3,4-dihydro-4-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic Acid-13C,d3 Methyl Ester |
| CAS | 1329634-37-8 |
| Molekylær formel | C1013CH7D3ClNO4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO4/c1-13-8-4-6(12)3-7(11(15)16-2)10(8)17-5-9(13)14/h3-4H,5H2,1-2H3/i1+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])N1C(=O)COc2c1cc(Cl)cc2C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 6-chloro-3-oxo-4-(trideuterio(1^{13}C)methyl)-1,4-benzoxazine-8-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.67 |
| Formel vægt | 259.052 |