Få mere at vide
6-chlor-3,4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314302
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10314302 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10314302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW00590EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-3, 4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one
CAS 13735-12-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H7ClOS
MDL nummer MFCD00052997
Mængde 10 g
Synonym 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
InChI nøgle OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
IUPAC navn 6-chlor-2,3-dihydrothiochromen-4-on
Molekylvægt (g/mol) 198.664
PubChem CID 248065
Formel vægt 198.67
Procent renhed 97%