Få mere at vide
6-chlor-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478418
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478418 5 g 5g
15468418 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61837.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19064-67-6 | Molekylformel: C4H3ClN2O | Molekylvægt: 130,531 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19064-67-6
Molekylær formel C4H3ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 130.531
MDL nummer MFCD00160460
InChI nøgle YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloropyridazin-3-ol, 6-chloro-3-hydroxypyridazine, 6-chloro-2h-pyridazin-3-one, 6-chloropyridazin-3 2h-one, 3-chloro-6-hydroxypyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro, 6-chloro-3 2h-pyridazinone, 3-chloro-6-pyridazone, 3-hydroxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazinol
PubChem CID 252828
IUPAC navn 3-chlor-lH-pyridazin-6-on
SMIL C1=CC(=NNC1=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-3(2H)-pyridazinone
Mængde 5 g
Formel vægt 130.53
Procent renhed 98%