Få mere at vide
6-chlor-2H-chromen-3-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703334
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10140432
Brand: Thermo Scientific Maybridge RDR03724DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-54-6
Molekylær formel C10H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 229.056
MDL nummer MFCD02091502
InChI nøgle HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2735716
IUPAC navn 6-chlor-2H-chromen-3-carbonylchlorid
SMIL C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 1 g
Formel vægt 229.06
Procent renhed 95%