Få mere at vide
6-chlor-2H-chromen-3-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10304342
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10304342 10 g 10g
10140432 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304342 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDR03724EA
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-54-6
Molekylær formel C10H6Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 229.056
MDL nummer MFCD02091502
InChI nøgle HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2735716
IUPAC navn 6-chlor-2H-chromen-3-carbonylchlorid
SMIL C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 10 g
Formel vægt 229.06
Procent renhed 95%