Få mere at vide
6-chloro-2-pyridinol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11956301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11956301 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11956301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159660250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-2-pyridinol
CAS 16879-02-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129.2°C to 129.7°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Molekylær formel C5H4ClNO
Lineær formel Cl(C5H3N)OH
Mængde 25 g
Synonym 6-chloropyridin-2-ol, 2-chloro-6-hydroxypyridine, 6-chloro-2-pyridinol, 6-chloro-2-hydroxypyridine, 6-chloropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-chloro, 6-chloro-2 1h-pyridinone, 6-chloro-2-pyridone, 6-chloropyridn-2-ol, 2 1h-pyridone, 6-chloro
InChI nøgle CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=O)NC(=C1)Cl
IUPAC navn 6-chloro-1H-pyridin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 129.55
PubChem CID 85621
Formel vægt 129.55
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-2-hydroxypyridine, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.