Få mere at vide
6-chloro-2-picoline, 98%
Artikelnummer. 10700575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10700575 1 g Glasflaske 1g
10255480 10 g Glass bottle 10g
10771414 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152230010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18368-63-3 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18368-63-3
Molekylær formel C6H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 127.57
MDL nummer MFCD00006245
InChI nøgle GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-picoline, 6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-picoline, 2-picoline, 6-chloro, unii-39mx1lq68l, 2-chloro-6-methyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-pyridine, 2-chloro-6-methy pyridine
PubChem CID 87601
IUPAC navn 2-chlor-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-chloro-2-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 64°C to 68°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(C5H3N)Cl
Brydningsindeks 1.5260 to 1.528
Mængde 1 g
Beilstein 20, I, 84
Specifik vægtfylde 1.16
Formel vægt 127.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Chloro-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.