missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| CAS | 119401-13-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H10 Cl F N2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Quinazoline, 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-, 6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, Midazolam Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClFN2/c1-9-18-14-7-6-10(16)8-12(14)15(19-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cc1nc(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| IUPAC navn | 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.7 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?