Få mere at vide
6-chloro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-chloro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2/c1-12-9(13)5-6-4-7(11)2-3-8(6)10(12)14/h2-4H,5H2,1H3 |
| Formel vægt | 209.0244 |