Få mere at vide
6-klor-2-methoxyquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30137046
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137046 1 g
30008373 100 mg
30003503 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1123601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104152-39-8
Molekylær formel C9H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 194.62
Synonym 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
IUPAC navn 6-chloro-2-methoxyquinoxalin
SMIL COc1cnc2cc(Cl)ccc2n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H7ClN2O/c1-13-9-5-11-8-4-6(10)2-3-7(8)12-9/h2-5H,1H3
Formel vægt 194.0247