Få mere at vide
6-klor-2-methoxypyridin-3-boronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1072946-50-9 |
| Molekylær formel | C6H7BClNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3 |
| SMIL | OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC navn | (6-chloro-2-methoxypyridin-3-yl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.39 |
| Formel vægt | 187.0208 |